Läs mer
Sampling Systems™ Scorpion Scoop Eco
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 304 rostfritt stål
- Satinfinish
- Lämplig för allmän, lätt användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Bredd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Längd (metrisk) | 230 mm |