Läs mer
3M™ Scotch™ C10 Black Tape Dispenser
Produktkod. 15728488 Handla allt 3M Produkter
Change view
Håller:
Tejprulle
Produktkod. Håller
15728488 Tejprulle
1 options
Produktkod. 15728488 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000080564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1064.19 SEK / Paket med 6
    Save 340.81 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
3M™ Scotch™ C10 Black Tape Dispenser är ett rejält tejpställ som passar nästan alla tejprullar.
  • Stabil skärare för små och stora tejprullar
  • Stället är försett med en 2,54 cm rulle med maxmått på 19 mm x 33 m och en 7,62-centimeter rulle med maxmått 25 mm x 66 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tejpdispenser
Färg Svart
Diameter (engelska) Inre Kärna: 1 tum. 3 tum
Håller Tejprulle
Kapacitet 1 Rulla upp till 66 mx 25 mm (L x B)
Kvantitet 1 st