Läs mer
3M™ Scotch™ Konturtejp 471
Produktkod. 15789299 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
15789299 Gult
1 options
Produktkod. 15789299 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000028852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Scotch™ Contour Tape 471 är tunn, mycket flexibel, speciellt stretchig och formbar tejp konstruerad av mjuk PVC.
  • Mycket enkel maskering i snäva kurvor
  • enkel maskering även på ojämna ytor
  • Bra applicering med vatten- och lösningsmedelsburna färgsystem
  • skarpa färgkanter
  • God vidhäftning även på målade ytor, glas och gummi
  • Hög flexibilitet och elasticitet
  • God anpassningsförmåga
  • Beständig mot många lösningsmedel
  • Bra nötningsbeständighet
  • Flerfärgsmålning eller designmålning i bilreparationsområdet
  • Speciellt för att maskera plastdelar
  • Mycket fin och ren målning
  • Vattenångdiffusion 54,3 g/m² x 24 timmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gummikolofoniumlim
Färg Gult
Material Mjuk PVC
Längd (metrisk) 33 m
Tjocklek 12 mm
Bredd (metrisk) 50.8 mm