Läs mer
Scientific Industries Scotch™ Dubbelhäftande tejprulle
Produktkod. 11301504 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,5 mx 25,5 mm (60 x 1 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11301504 1,5 mx 25,5 mm (60 x 1 tum) Varje
1 options
Produktkod. 11301504 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041437
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Scotch™ Dubbelhäftande tejp är ett alternativ till att fästa kärl med konventionella klämmor eller rullstänger. Designad för användning med Orbital-Genie Shakers.
  • Alternativt alternativ för att säkra fartyg till Orbital-Genie Shakers plattform
  • Idealisk för behållare som flaskor och fat som inte kan hållas med konventionella klämmor eller rullstänger
  • Klipp remsor av tejp efter önskemål och fäst på plattformen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dubbelhäftande tejp
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Säkra fartyg till shakerplattformen
För användning med (utrustning) Orbital-Genie Shaker
Typ av lim Scotch™ 3M
Färg Klart
Mått (L x B) 1,5 mx 25,5 mm (60 x 1 tum)
Kvantitet 1 rulle
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg