Learn More
3M™ Scotch™ Fin linjetejp
Product Code. 17802686 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
144 Rolls/Cs. (12 rullar/pk. 12 pk./Cs.)
Product Code. Kvantitet
17802686 144 Rolls/Cs. (12 rullar/pk. 12 pk./Cs.)
1 options
Product Code. 17802686 Supplier 3M™ Supplier No. 7000048455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12100.00 SEK
    10279.09 SEK / 144 rullar
    Save 1820.91 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
3M™ Scotch™ Fine Line Tape är en högpresterande polypropenplasttejp som har både låg profil och hög vidhäftning för användning vid målning av långa raka linjer och svepande kurvor där en skarp, skarp färglinje önskas.
  • Tunn tejp ger utmärkt färglinjeseparation
  • Beprövad utmärkt för att måla långa raka linjer och jämna kurvor
  • Beständig mot de flesta lösningsmedel och fukt
  • Används ofta som layouttejp för högvärdigt flerfärgs- och specialmålad grafik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Material Gummi
Produkttyp Fine Line Tape
För användning med (applikation) Maskering för målning, färgförberedelse Maskering
Modell 218
Kvantitet 144 Rolls/Cs. (12 rullar/pk. 12 pk./Cs.)
Tjocklek (engelska) 5 mil
Mått (L x B) 60 yd. x 1/8 tum