Läs mer
3M™ Scotch™ Performance Box tätningstejp
Produktkod. 17721669 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
660 mx 55 mm
990 mx 50 mm
Formatera:
Rulla
Tejpa
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Formatera
17721669 660 mx 55 mm Tejpa
17751669 990 mx 50 mm Rulla
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17721669 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000095417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11880.00 SEK
    2051.84 SEK / 6 rullar
    Save 9828.16 SEK
    82% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
En prestandaboxförseglingstejp designad för återförslutning och förpackning av medel till tunga varor. Motstår klyvning när den utsätts för grov hantering och absorberar stötar.
  • Återförsluter och paketerar tunga varor
  • Hög initial klibbighet och skjuvvidhäftning till fiberskiva
  • Används för enkelbandsförslutning av fiberboardlådor
  • Presterar bra vid temperaturer som vanligtvis möts av förpackade produkter i transport- och lagringsmiljö
  • Kvalitetstejp för att stänga lådor
  • Motståndskraftig mot sprickor på grund av brutal manipulation och absorberar stötar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Varmsmälta
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Produkttyp Kartongförseglingstejp
Modell 3739
Mått (L x B) 660 mx 55 mm
Längd (engelska) 721.78 yd.
Längd (metrisk) 660 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50 mm