Läs mer
3M™ Scotch™ Performance Box tätningstejp
Produktkod. 17751669 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (LxB):
660 mx 55 mm
990 mx 50 mm
Formatera:
Rulla
Tejpa
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Formatera
17751669 990 mx 50 mm Rulla
17721669 660 mx 55 mm Tejpa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17751669 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100146490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En prestandaboxförseglingstejp designad för återförslutning och förpackning av medel till tunga varor. Motstår klyvning när den utsätts för grov hantering och absorberar stötar.
  • Återförsluter och paketerar tunga varor
  • Hög initial klibbighet och skjuvvidhäftning till fiberskiva
  • Används för enkelbandsförslutning av fiberboardlådor
  • Presterar bra vid temperaturer som vanligtvis möts av förpackade produkter i transport- och lagringsmiljö
  • Kvalitetstejp för att stänga lådor
  • Motståndskraftig mot sprickor på grund av brutal manipulation och absorberar stötar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Varmsmälta
Färg Genomskinlig
Formatera Rulla
Produkttyp Box tätningstejp
Modell 3739
Mått (LxB) 990 mx 50 mm
Längd (engelska) 1083 yd.
Längd (metrisk) 990 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50 mm