missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SCOTfluor 510, fluoro

Beskrivning
SCOTfluor 510, fluoro is a precursor that, upon reaction with amine groups, can be used for the synthesis of fluorescent probes. Can be used to generate functionalized lactic acid, glucose and ceramide fluorescent probes for real-time, in situ imaging of small molecule metabolites in vivo and in live cells. Fluorescent adduct excitation maximum = 510 nm; emission maximum = 606 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 2351940-09-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Other Fluorescent Probes |
| Molekylformel | C6H2FN3O2Se |
| Renhet | 0.9 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?