Läs mer
Tocris Bioscience™ SCOTfluor glucose probe 510
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18719006
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
18719006 2 mg
1 options
Produktkod. 18719006 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7447/2
Fluorescent glucose probe
SCOTfluor glucose probe 510 is a fluorescent probe for visualizing glucose uptake in vivo. It can be multiplexed with BFP and GFP. Excitation and emission maxima (λ) are 490 and 605 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
CAS 2490298-72-9
Kvantitet 2 mg
Mål Fluorescent Transporter Probes
Molekylformel C12H14N4O7Se
Renhet 0.98