Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Vikt toalettpapper, Bulk Pack
Produktkod. 12656953
Change view
Mått (L x B):
18,6 x 11,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12656953 18,6 x 11,7 cm Paket med 36
1 options
Produktkod. 12656953 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 8509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    687.75 SEK / Paket med 36
    Save 737.25 SEK
    51% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Scott™ Control™ Vikt toalettpapper idealisk för högtrafikerade områden och har jämn kvalitet till ett överkomligt pris.
  • Vikt toalettpapper
  • Dispenserade en i taget
  • Tillverkas i bruk som är ISO 14001 och ISO 9001 ackrediterad
  • Idealisk för: hektiska toaletter
  • Hjälper till att minska kontaminering och spridning av bakterier
  • Håller kostnaderna nere, med bra värde per ark, i områden med tung användning, värnar om miljön
  • Komprimerad förpackning hjälper till att minska lagringsutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vikt toalettpapper
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 18.6 cm
Bredd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (metrisk) 11.7 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 18,6 x 11,7 cm
Formatera Vikt
För användning med (applikation) Hög trafik tvättrum
Förpackningsmängd 7920 Pk.
Lager 2-ply