Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Medicinska sofföverdrag
Produktkod. 10449092
Change view
Mått (L x B):
37 x 59 cm
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. Mått (L x B) Färg Förpackningsstorlek
10449092 37 x 59 cm Vitt 6 rullar
1 options
Produktkod. 10449092 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    650.69 SEK / 6 rullar
    Save 834.31 SEK
    56% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Skyddar medicinska soffor och upprätthåller hygienen i en vårdmiljö. Scott™ Medical Couch Covers kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
  • 2-lagers sofföverdrag
  • Stark, slitstark och hållbar
  • Idealisk för att skydda soffor och upprätthålla en hög hygiennivå i vårdmiljön
  • Perforerad
  • Kan användas med en Scott™ Couch Cover Wiper Dispenser för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Clinical Rolls
Färg Vitt
Material AIRFLEX tyg
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 37 x 59 cm
Längd (engelska) 14,6 tum
Längd (metrisk) 37 cm
Lager 2-ply
Kvantitet 6 rullar x 135 ark
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm