Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alkohol Skum Hand Sanitizer
Produktkod. 17163664
Change view
Kvantitet:
4 x 1,2 l
6 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17163664 6 x 1 l
17173664 4 x 1,2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17163664 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 SEK
    815.45 SEK / Paket med 6
    Save 1254.55 SEK
    60% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Scott™ CONTROL™ alkohol handdesinfektionsmedel dödar upp till 99,99 % av mikroorganismerna. Dermatologiskt testad och parfymfri, skumdesinfektionsmedel innehåller aloe vera och hudfuktande medel.
  • Funktioner
    • Innehåller aloe vera och hudfuktande medel utformad för att stödja frekvent användning
    • Färg- och doftfri formulering är dermatologiskt testad
    • Snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick
    • Tom kassett kan komprimeras för att spara utrymme och är återvinningsbar när pumpen har tagits bort
  • Använder:
    • Designad för att stödja efterlevnadskontroll på arbetsplatsen
    • Används för att minimera risker, stödja hygienrutiner och hjälpa till att kontrollera kontaminering på arbetsplatsen
  • Anmärkningar:
    • Läs alltid etikett och produktinformation före användning
    • Använd biocider på ett säkert sätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Alkohol Skum Hand Sanitizer
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad Biocidproduktförordningen
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Förordning EU 528/2012
För användning med (utrustning) Aquarius™ Handrengöringsautomater (6948, 6955, 7124)
Förpackning Kassett
Kvantitet 6 x 1 l
Storlek 6 L
Volym (metrisk) 1 L