Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alkohol Skum Hand Sanitizer
Beskrivning
- Funktioner
- Innehåller aloe vera och hudfuktande medel utformad för att stödja frekvent användning
- Färg- och doftfri formulering är dermatologiskt testad
- Snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick
- Tom kassett kan komprimeras för att spara utrymme och är återvinningsbar när pumpen har tagits bort
- Använder:
- Designad för att stödja efterlevnadskontroll på arbetsplatsen
- Används för att minimera risker, stödja hygienrutiner och hjälpa till att kontrollera kontaminering på arbetsplatsen
- Anmärkningar:
- Läs alltid etikett och produktinformation före användning
- Använd biocider på ett säkert sätt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alkohol Skum Hand Sanitizer |
| Färg | Klart |
| Form | Foam |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Förordning EU 528/2012 |
| Beskrivning | Kan väggmonteras eller användas som fristående dispenser för desinfektionsmedel |
| För användning med (utrustning) | Kimberly Clark Professional™ Beröringsfria elektroniska hudvårdsdispensrar i vitt och silver |
| Förpackning | Kassett |
| Kvantitet | 4 x 1,2 l |
| Storlek | 4.8 L |
| Volym (metrisk) | 1.2 L |