Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alkohol Skum Hand Sanitizer
Produktkod. p-7214191
Kvantitet:
4 x 1,2 l
6 x 1 l
Produktkod. 17163664
Brand: Kimberly-Clark™ 6392
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Scott™ CONTROL™ alkohol handdesinfektionsmedel dödar upp till 99,99 % av mikroorganismerna. Dermatologiskt testad och parfymfri, skumdesinfektionsmedel innehåller aloe vera och hudfuktande medel.
  • Funktioner
    • Innehåller aloe vera och hudfuktande medel utformad för att stödja frekvent användning
    • Färg- och doftfri formulering är dermatologiskt testad
    • Snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick
    • Tom kassett kan komprimeras för att spara utrymme och är återvinningsbar när pumpen har tagits bort
  • Använder:
    • Designad för att stödja efterlevnadskontroll på arbetsplatsen
    • Används för att minimera risker, stödja hygienrutiner och hjälpa till att kontrollera kontaminering på arbetsplatsen
  • Anmärkningar:
    • Läs alltid etikett och produktinformation före användning
    • Använd biocider på ett säkert sätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Alkohol Skum Hand Sanitizer
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad Biocidproduktförordningen
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Förordning EU 528/2012
För användning med (utrustning) Aquarius™ Handrengöringsautomater (6948, 6955, 7124)
Förpackning Kassett
Kvantitet 6 x 1 l
Storlek 6 L
Volym (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).