Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8591 Centrefeed 2-lagers toalettpapper, 12 toalettrullar
Produktkod. 30158572
Change view
Mått (L x B):
23,3 x 15,5 tum
Produktkod. Mått (L x B)
30158572 23,3 x 15,5 tum
1 options
Produktkod. 30158572 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 8591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 SEK
    675.42 SEK / Paket med 12
    Save 929.58 SEK
    57% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Centrefeed toalettrulle är utformad för att minimera risker där tvättrumshygien och kontamineringskontroll är en prioritet. Med det slutna systemet med dubbla rullar fördelar du enkla 2-lagers toalettpapper, vilket minskar att toalettpapper tar slut och slöseri, vilket innebär att du bara rör vid de ark du använder. 12 toalettrullar x 833 toapappersark (9 996 totalt)
  • Varje enskild rulle med centrefeed toalettpapper innehåller 833 vita 2-lagers toalettpappersark
  • Erbjuder dispensering av ett ark, vilket innebär att du bara rör vid de lakan du använder, vilket hjälper till att maximera tvättrummets hygien och effektivitet
  • Centrefeed-design dispenserar enstaka toalettpapper och minskar mängden avfall som lämnas i slutet av rullen, vilket förbättrar hygienen på arbetsplatsen, minskar slöseriet och ger exceptionella kostnader vid användning
  • För miljösäkring, Scott™ Control™ 2-lagers toalettpapper är gjord av 100% återvunna fibrer FSC certifierad, bär den europeiska miljömärkningen och har pålitlig spolbarhet
  • Kompatibel med den hygieniska, helt slutna Scott™ Control™ mini twin centrefeed toalettpappersautomater (produktkod 7186-Vit och 7187-Svart)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Toalettpappersrulle
Längd (engelska) 23,3 tum.
Längd (metrisk) 59.4 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 39.6 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 23,3 x 15,5 tum
För användning med (applikation) Kontor
Förpackningsmängd 833 x 12 rullar (9996 totalt)