Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8569 Centrefeed 2-lagers toalettpapper, 6 rullar
Description
- Varje enskild rulle med centrefeed toalettpapper innehåller 1 280 präglade 2-lagers toalettpappersark
- Centrefeed-design dispenserar enstaka toalettpappersark vilket förbättrar arbetsplatsens hygien, minskar slöseri och ger kostnadsbesparingar
- Kommersiellt toalettpapper erbjuder dispensering av ett ark, vilket innebär att du bara rör de lakan du använder, vilket hjälper till att maximera tvättrummets hygien och effektivitet
- För miljösäkring, Scott™ Control™ centrefeed toalettpapper är tillverkat av 100 % återvunna fibrer FSC certifierad, bär den europeiska miljömärkningen och har pålitlig spolbarhet
- Kompatibel med den hygieniska, helt slutna Aquarius™ centrefeed toalettpappersdispenser (produktkod 7046)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Toalettpappersrulle |
| Längd (engelska) | 18,8 tum. |
| Längd (metrisk) | 48 cm |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 24 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Sjukvård - Akutvård |
| Förpackningsmängd | 1290 x 6 rullar (7680 totalt) |