Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Kontrollera Slimroll™ Rullade 1-lagers pappershanddukar 6623, 6 rullar
Produktkod. 17122242
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17122242 Vitt 6 rullar
1 options
Produktkod. 17122242 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6623
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Slimroll märkespräglade handdukar uppmuntrar till efterlevnad av handhygien i hygienkritiska miljöer med begränsat utrymme.
6 x 165m = 3 960 ark, vit, 1 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 990m) styck Slimroll vit pappershandduksrulle innehåller 165 m av 1 lager, präglade, engångshanddukar, motsvarande 660 pappershandduksark Scott Kontroll skonsamma, märkespräglade rullade handdukar är nu starkare, håller längre och är snälla mot huden för frekvent handtorkning i miljöer där det är viktigt att följa handhygienen. Airflex Tekniken i dessa pappershanddukar erbjuder överlägsen absorptionsförmåga vilket resulterar i effektiv och effektiv handtorkning som skapar mindre avfall och minskar risken för korskontaminering. Livsmedelskontakt och europeisk miljömärkt certifierad. Kompatibel med Aquarius handduksrulleautomat i vit (7955) eller svart (7956), en mer kompakt och vår mest tillgängliga hygienisk och hygienisk upplevelse. Scott Kontrollera tvättrumslösningar, designade för att stödja efterlevnadskontroll på arbetsplatsen. Scott Kontrollera Slimroll rullade handdukar är designade för miljöer med begränsade utrymmen där arbetsplatshygien och tvättrumshygien är en prioritet. Märkets präglade, skonsamma 1-lagers pappershandduksrulle är designad för att vara snäll mot huden och erbjuder extra mjukhet för upprepad handtorkning vilket i sin tur hjälper till att öka personalens handhygien. Scott Kontrollera Slimroll handdukar är nu starkare och håller längre. Det unika Airflex Teknik inbäddad i engångshanddukarna erbjuder överlägsen absorptionsförmåga vilket resulterar i effektiv och effektiv handtorkning som skapar mindre avfall. Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad. Scott Kontrollera Slimroll pappershandduksrullar är kompatibla med Aquarius rullade handduksautomater i vit (kod 7955) eller svart (kod 7956), en mer kompakt och vår mest hygieniska pappershandduksdispenser som finns tillgänglig. Denna dispenser är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna, och våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder. Det går inte att kompromissa med effektiviteten Scott Kontrollera Slimroll vit pappershandduksrulle. Den innovativa bytesrullen som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark Handduksautomater låter dig placera en ersättningsrulle i systemet innan den ursprungliga rullen är klar, vilket säkerställer en smidig övergång mellan rullarna för att minimera avfallet och säkerställa att det inte finns några luckor i din användares förmåga att upprätthålla hygienstandarder. 6 x 165m = 3 960 ark, vit, 1 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 990m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rulla handduk
Längd (engelska) 1.47 ft.
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material papper
Färg Vitt
Mått (L x B) 165 m x 19.8 cm
Formatera Slimroll
För användning med (applikation) För frekvent torkning av händer i miljöer med begränsat utrymme, hygienkritiska
För användning med (utrustning) One-Wipe-Clean Aquarius™ Slimroll™ Handduksdispenser i vit eller svart
Förpackningsmängd 6/Pk., 3960 Ark Totalt
Certifieringar/efterlevnad (Europa) European Ecolabel Certified, Food Contact Certified