Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Interfold 1-lagers pappershanddukar 6663, 15 st
Produktkod. 12714306
Change view
Mått (L x B):
31,5 x 21,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12714306 31,5 x 21,5 cm Paket med 15
1 options
Produktkod. 12714306 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 SEK
    755.79 SEK / Paket med 15
    Save 2499.21 SEK
    76% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Vikta handdukar stödjer handhygienstandarder och minimerar risker där hygien och kontamineringskontroll är en prioritet. Designad för att vara snäll mot huden för frekvent handtorkning i hygienkritiska miljöer.
15 förpackningar x 212 vita, 1 skiktlakan (totalt 3 180) Ett klämma med 1 skikts mellanvikta handdukar innehåller 212 M vikbara handdukar Håll handhygienen och effektiviteten hög i livliga tvättrum med Scott Kontrollvikta handdukar Unik Airflex Tekniken i dessa engångshanddukar resulterar i överlägsen absorptionsförmåga, vilket gör torkning av händer till en effektiv och effektiv process och minskar risken för korskontaminering. Pappershanddukar är FSC och European Ecolabel certifierad för handhygien med miljöförsäkran Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitliga och välbekanta Scott Kontrollera tvättrumslösningar, designade för att stödja kontroll av efterlevnad av tvättrumshygien på arbetsplatsen. För hektiska tvättrum som kräver konsekvent handhygien och effektivitet, välj Scott Kontrollera mellanvikta handdukar för att minimera risker och hjälpa till att stödja kontamineringskontroll. Unik Airflex Tekniken i dessa engångshanddukar resulterar i överlägsen absorptionsförmåga, vilket gör torkning av händer till en effektiv och effektiv process och minskar risken för korskontaminering. Dessa skonsamma pappershanddukar är designade för att vara snälla mot huden för frekvent torkning av händerna, och aktivt uppmuntrar till efterlevnad av handhygien. Interfold pappershanddukar, eller M fold handdukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk åt gången. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). FSC och European Ecolabel certifierad för miljösäkring. Ett klipp av Scott Control interfold handdukar innehåller 212 M vikbara handdukar. Varje 1-lagers pappershandduk mäter 31,5 cm x 21,5 cm. 15 förpackningar x 212 vita, 1 lagerark (3 180 totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Invikt handduk
Längd (engelska) 1.81 ft.
Längd (metrisk) 55.4 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 39.4 cm
Material AIRFLEX tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 31,5 x 21,5 cm
Formatera Sammanvikta ark
För användning med (applikation) Matkontaktytor, kontor, hotelltoaletter
Lager 1-ply