Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Vikt toalettpapper, Bulk Pack
Produktkod. 12601476
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12601476 Vitt Paket med 36
1 options
Produktkod. 12601476 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    859.24 SEK / Paket med 36
    Save 1025.76 SEK
    54% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Designad för att minimera risker där hygien och kontamineringskontroll är en prioritet. Scott™ Control™ Toalettpapper med vikt toalettpappersdesign dispenserar enstaka toalettpappersark vilket innebär att du bara rör det ark du använder, vilket förbättrar arbetsplatsens hygien och minskar slöseri.
  • Designad för att tvättrumshygien stöder efterlevnadskontroll på arbetsplatsen.
  • För ökad hygien i kritiska miljöer från ett av världens mest pålitliga varumärken, välj Scott™ Control™ 2 lager toalettpapper.
  • En kvalitetspräglad vikt toalettpapper där arbetsplatshygien och kontamineringskontroll är en prioritet.
  • Scott™ Control™ vikta toalettpapper erbjuder dispensering av enstaka toalettpappersark, vilket innebär att du bara rör de ark du använder, vilket hjälper till att maximera tvättrumshygienen samtidigt som du kontrollerar användningen, minskar avfallet och minskar onödiga kostnader.
  • Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering.
  • Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för toalettpappersdispenser: Aquarius™ kommersiella toalettpappersautomater i vitt eller svart (produktkoderna 6946 och 7172), en högkapacitets hopvikt toalettpappersdispenser (produktkod 6990) och en dispenser i rostfritt stål med hög bildkvalitet (produktkod 8972).
  • För miljösäkring, detta Scott™ Control™ enkelarks toalettpapper är tillverkat av 100 % återvunna fibrer, är FSC certifierad, bär den europeiska miljömärkningen och har pålitlig spolbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 18.6 cm
Bredd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (metrisk) 11.7 cm
Material Syntetfiber
Färg Vitt
Beskrivning Bulkförpackning
Mått (L x B) 18.6 x 11.7 cm
För användning med (applikation) Hög trafik tvättrum
Förpackningsmängd 36 förpackningar x 250 ark (9 000 ark)
Lager 2-ply