Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Sofföverdrag, rulle
Produktkod. 16328348
Change view
Färg:
Blue
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16328348 Blue
16308877 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16328348 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ekonomisk och bärbar, lätt rulle. Scott™ Sofföverdrag idealiska för att skydda soffor inom sjukvårdsindustrin. Stark, tålig och slitstark.
  • 12 rolls x 200 sheets, 1 ply (2,400 total)
  • Cost-efficient protection
  • Ideal for protecting couches and maintaining high levels of hygiene in the healthcare industry
  • Comes in a lightweight and portable roll
  • Compatible with Scott® Wiper Dispenser (product code 7056)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Couch Cover
Färg Blue
Material Paper
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B) 38 x 51 cm
Formatera Roll
För användning med (utrustning) Dispenser 7056
Längd (engelska) 15 in.
Längd (metrisk) 38 cm
Lager 1-ply
Kvantitet 200 Sheets/Roll, 12 Rolls
Bredd (engelska) 20.1 in.
Bredd (metrisk) 51 cm