Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Soffpapper
Produktkod. 12600543
Change view
Mått (L x B):
37 x 50 cm
38 x 39 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 rullar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12600543 38 x 39 cm 1 rulle
12555518 37 x 50 cm 6 rullar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12600543 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 7160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ekonomisk och bärbar, lätt rulle. Scott™ Essential™ Undersökningssoffpapper idealiskt för att skydda soffor inom sjukvården.
  • Stark, tålig och slitstark
  • Kompatibel med dispenser 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Soffskydd
Färg Vitt
Material papper
Mått (L x B) 38 x 39 cm
Disponibel Engångsbruk
Formatera Inslagen rulle
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 15,4 tum.
Bredd (metrisk) 39 cm