Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Mellanvikt 1-lagers pappershanddukar 6617, 15 st
Produktkod. 16368338
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16368338 Vitt
1 options
Produktkod. 16368338 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    557.22 SEK / Paket med 15
    Save 842.78 SEK
    60% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Effektiva vikta pappershanddukar för pålitlig handtorkning. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater.
15 förpackningar x 340 vita, 1 skiktsark (5 100 totalt) Ett klämma av hopvikta handdukar innehåller 340 V vikbara handdukar Vår mest effektiva vikta pappershandduk för pålitlig vardaglig handtorkning Effektiv och effektiv handtorkning som skapar mindre avfall tack vare Airflex Teknik i dessa pappershanddukar Dessa pappershanddukar är FSC och European Ecolabel certifierad för handhygien med miljöförsäkran. Matkontaktcertifierad Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitliga och välbekanta Scott Viktiga tvättrumslösningar, designade för att hjälpa dig att stödja standarder för tvättrumshygien i högfrekventa miljöer utan att kompromissa med kvalitet och värde. Scott Essential interfold pappershanddukar är våra mest effektiva engångshanddukar, designade för pålitlig vardaglig handtorkning. Interfold pappershanddukar, eller V fold pappershanddukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk i taget. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Med 340 handdukar per klämma minskar underhållstiden då det sker färre produktbyten. Den här stora volymen pappershanddukar per klämma är också utformad för att stödja arbetsplatsens hygienstandarder i högfrekventa miljöer, eftersom risken för slut är lägre än handdukar med färre pappershanddukar per klämma. Dessa vikta pappershanddukar har också vår unika Airflex Teknik som resulterar i snabbare absorptionsförmåga för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som du använder mindre och skapar mindre avfall, vilket hjälper dig att få ut mer för dina utgifter samtidigt som hygienen på arbetsplatsen förbättras. Dessa sammanfällda handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). FSC och European Ecolabel certifierad för miljösäkring. Livsmedelskontakt certifierad. Ett klipp av Scott Essential interfold pappershanddukar innehåller 340 V vikbara handdukar. Varje 1-lagers pappershandduk mäter 21cm x 20cm. 15 förpackningar x 340 vita, 1 lager (5 100 totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Invikt handduk
Längd (engelska) 1.77 ft.
Längd (metrisk) 54 cm
Bredd (engelska) 1.31 ft.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material AIRFLEX tyg
Färg Vitt
Beskrivning Sammanvikt
Mått (L x B) 21 x 20 cm
För användning med (applikation) Upptagna tvättrumsmiljöer
För användning med (utrustning) Variation av Kimberly-Clark Pappershandduksautomater
Förpackningsmängd 340/Pk
Gröna funktioner Återvunnen F4