Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Rullade blå 1-lagers pappershanddukar 6692, 6 rullar
Färg:
Vitt
Beskrivning
6 x 350 m = 8 400 ark, blå, 1-lagers rullade handdukar (2 100 m totalt) Varje rulle hushållspapper innehåller 350 meter 1-lagers rullade handdukar, motsvarande 1 400 pappershanddukar Scott Essential blå handdukar är designade för handtorkning i föroreningskritiska miljöer och är 25 % längre än konkurrentens rullhandduksmotsvarighet. Denna rulle med blå pappershanddukar är stolt stämpel präglad med Scott varumärke för kundförsäkran och använder Airflex Teknik för snabbare uppsugningsförmåga och mer hygienisk torkning. Livsmedelskontakt och certifierad europeisk miljömärkning. Kompatibel med Aquarius handduksautomat för rullad papper i vit (7375) eller svart (7376), vår mest hygieniska dispenser som finns tillgänglig. Förhöj din upplevelse av toaletten med pålitlig och välbekant Scott Viktiga tvättrumslösningar, designade för att hjälpa dig att stödja standarder för tvättrumshygien i högfrekventa miljöer utan att kompromissa med kvalitet och värde. Scott Essential rullade blå pappershanddukar är designade för att kunna detekteras för handtorkning i föroreningskritiska miljöer. De erbjuder effektiv handhygien i hektiska tvättrumsmiljöer som kräver konsistens och är de mest effektiva handdukarna för pålitlig vardaglig handtorkning. Dessa rullade pappershanddukar är de längsta och mest effektiva handdukarna jämfört med konkurrenternas system; erbjuder 25 % mer handtorkning innan den tar slut och 3,5 gånger mer än det genomsnittliga vikta pappershanddukssystemet för förbättrad kostnadseffektivitet, vilket hjälper dig att få ut mer för dina utgifter och minska underhållstiden. Vår unika Airflex Tekniken ger snabbare uppsugningsförmåga för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som den använder mindre och skapar mindre avfall. Detta Scott Essential blå rulle är stolt stämpel präglad med Scott varumärke för kundförsäkran för att uppmuntra tvättrumshygien. Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad. De Kimberly-Clark handdukar är kompatibla med Aquarius rullade handduksdispenser i vit (kod 7375) eller svart (kod 7376), vår mest hygieniska dispenser som finns tillgänglig. Denna dispenser är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna, och våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder. Det går inte att kompromissa med effektiviteten Scott Styr vit pappershandduksrulle. Den innovativa bytesrullen som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark Handduksautomater låter dig placera en ersättningsrulle i systemet innan den ursprungliga rullen är klar, vilket säkerställer en smidig övergång mellan rullarna för att minimera slöseri och säkerställa att det inte finns några luckor i din användares förmåga att upprätthålla hygienstandarder. Funktionen ''stubbrulle'' som aldrig tar slut ökar kapaciteten hos detta pappershanddukssystem med 8 %. Dessa handduksrullar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. 6 x 350 m = 8 400 ark, blå, 1 lager rullade handdukar (totalt 2 100 m)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rulla handduk |
| Längd (engelska) | 1.96 ft. |
| Längd (metrisk) | 60 cm |
| Bredd (engelska) | 1.29 ft. |
| Bredd (metrisk) | 40 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Livsmedelsbearbetning, Fitnessklubbar |
| Förpackningsmängd | 305 mx 6 rullar (totalt 2100 m) |