Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Rullade handdukar
Beskrivning
- Utformad för att hjälpa dig att stödja hygienstandarder för toaletter i högfrekventa miljöer utan att kompromissa med kvalitet och värde.
- Designad för pålitlig handtorkning vardagligt. Interfold pappershanddukar, eller V-vikna pappershanddukar som de också kallas, är utformade för att dela ut en pappershandduk åt gången.
- Denna metod för dosering av ett enkelt ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid arket de använder.
- Våra beröringsfria dispenser minskar risken för korskontaminering.
- Att dela ut en pappershandduk i taget är också utformat för att öka kostnaden eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när de torkar händerna.
- Med 340 handdukar per klämma minskar underhållstiden eftersom det sker färre produktbyte. Denna höga mängd pappershanddukar per klämma är också utformad för att stödja hygienstandarder på arbetsplatsen i högfrekventa miljöer, eftersom risken för att det blir slut är lägre än handdukar med färre pappershanddukar per klämma.
- Dessa vikta pappershanddukar har också vår unika Airflex™ teknik som ger snabbare absorption för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som du använder mindre och skapar mindre avfall, vilket hjälper dig att få mer för din budget samtidigt som du förbättrar arbetsplatsens hygien.
- Dessa sammanfällbara handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad förvaring och transport.
- FSC och europeisk ekomärkning certifierad för miljösäkerhet.
- Matkontaktcertifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pappershandduk |
| Längd (engelska) | 1148.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 350 m |
| Bredd (engelska) | 7,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 19.8 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (applikation) | Livliga toalettmiljöer |
| Förpackningsmängd | 6 rullar/ark |
| Visa mer |