Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Rullade 1-lagers pappershanddukar, 6 rullar
Produktkod. 30158562
Färg:
Blått
Vitt
Produktkod. 30158562
Brand: Kimberly-Clark™ 6695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handdukar är designade för att kunna upptäckas i miljöer som är kritiska för kontaminering och stöder hygienstandarder utan att kompromissa med effektiviteten vid handtorkning. Idealisk i kompakta tvättrumsmiljöer.
  • 6 x 190 m = 4 560 ark, vit, 1 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 1 140 m)
  • Varje Slimroll pappershanddukar innehåller 190 meter rullad handduk, motsvarande 760 ark pappershandduk
  • Rullen är stolt stämpel präglad med Scott varumärke för kundförsäkran och användning Airflex Teknik för snabbare uppsugningsförmåga och mer hygienisk torkning
  • Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad
  • Kompatibel med Aquarius handduksrulleautomat i vit (7955) eller svart (7956)
  • Designad för pålitlig handhygien i tvättrumsmiljöer som har begränsat utrymme och är de mest effektiva Slimroll handdukar för pålitlig vardaglig handtorkning
  • Unik Airflex Tekniken ger snabbare uppsugningsförmåga för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som den använder mindre och skapar mindre avfall
  • Dispensern är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna
  • Beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder
  • Innovativ bytesrulle som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark handduksautomater har en ersättningsrulle i systemet innan originalrullen är klar
  • Stubbrullningsfunktionen ökar kapaciteten för detta system med 5 %
  • Rullar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksrulle
Längd (engelska) 1.47 ft.
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Förpackningsmängd 190 mx 6 rullar (1140 m totalt)