Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Rullade 1-lagers pappershanddukar, 6 rullar
Produktkod. 30158565
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30158565 Blått
30158562 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30158565 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 SEK
    697.39 SEK / Paket med 6
    Save 902.61 SEK
    56% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Handdukar är designade för att kunna upptäckas i miljöer som är kritiska för kontaminering och stöder hygienstandarder utan att kompromissa med effektiviteten vid handtorkning. Idealisk i kompakta tvättrumsmiljöer.
  • 6 x 190 m = 4 560 ark, vit, 1 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 1 140 m)
  • Varje Slimroll pappershanddukar innehåller 190 meter rullad handduk, motsvarande 760 ark pappershandduk
  • Rullen är stolt stämpel präglad med Scott varumärke för kundförsäkran och användning Airflex Teknik för snabbare uppsugningsförmåga och mer hygienisk torkning
  • Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad
  • Kompatibel med Aquarius handduksrulleautomat i vit (7955) eller svart (7956)
  • Designad för pålitlig handhygien i tvättrumsmiljöer som har begränsat utrymme och är de mest effektiva Slimroll handdukar för pålitlig vardaglig handtorkning
  • Unik Airflex Tekniken ger snabbare uppsugningsförmåga för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som den använder mindre och skapar mindre avfall
  • Dispensern är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna
  • Beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder
  • Innovativ bytesrulle som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark handduksautomater har en ersättningsrulle i systemet innan originalrullen är klar
  • Stubbrullningsfunktionen ökar kapaciteten för detta system med 5 %
  • Rullar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksrulle
Längd (engelska) 1.47 ft.
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 19.80 cm
Material Syntetfiber
Färg Blått
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning
Förpackningsmängd 190 mx 6 rullar (1140 m totalt)