Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Rullade 1-lagers pappershanddukar, 6 rullar
Färg:
Blått
Vitt
Beskrivning
- 6 x 190 m = 4 560 ark, vit, 1 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 1 140 m)
- Varje Slimroll pappershanddukar innehåller 190 meter rullad handduk, motsvarande 760 ark pappershandduk
- Rullen är stolt stämpel präglad med Scott varumärke för kundförsäkran och användning Airflex Teknik för snabbare uppsugningsförmåga och mer hygienisk torkning
- Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad
- Kompatibel med Aquarius handduksrulleautomat i vit (7955) eller svart (7956)
- Designad för pålitlig handhygien i tvättrumsmiljöer som har begränsat utrymme och är de mest effektiva Slimroll handdukar för pålitlig vardaglig handtorkning
- Unik Airflex Tekniken ger snabbare uppsugningsförmåga för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som den använder mindre och skapar mindre avfall
- Dispensern är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna
- Beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder
- Innovativ bytesrulle som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark handduksautomater har en ersättningsrulle i systemet innan originalrullen är klar
- Stubbrullningsfunktionen ökar kapaciteten för detta system med 5 %
- Rullar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduksrulle |
| Längd (engelska) | 1.47 ft. |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Bredd (engelska) | 11,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 190 mx 6 rullar (1140 m totalt) |