Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Extra sofföverdrag
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7222297 Handla allt 3M Produkter
Kvantitet:
140 ark/rulle, 12 rullar
Förpackningsstorlek:
12 rullar
Produktkod. 16377518
Brand: Kimberly-Clark™ 7398
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ekonomisk och bärbar, lätt rulle. Scott™ Extra Couch Covers idealiska för att skydda soffor inom sjukvården. Stark, tålig och slitstark.
  • De Scott™ Couch Cover-serien har utformats för att ge kunderna kvalitetsskydd för soffor inom hälso- och sjukvårdsbranschen.
  • De Scott™ Sofföverdrag (51W) 7398 är mjukt, absorberande, rivtåligt och hållbart.
  • Dessa sofföverdrag levereras i en lätt, bärbar rulle och är lätta att ta av och montera.
  • Enskild arkstorlek 38 cm (L) x 51 cm (B).
  • Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ Dispenser för rullad handduk (produktkod 7056).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Soffskydd
Färg Blått
Material papper
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Dispenser 7056
Lager 2-ply
Kvantitet 140 ark/rulle, 12 rullar
Bredd (engelska) 20,1 tum.
Bredd (metrisk) 51 cm