Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Flerfaldig 1-lagers pappershanddukar 3749, 16 st
Beskrivning
16 förpackningar x 250 vita pappershanddukar (4 000 totalt) Varje förpackning med Scott flerfaldiga handdukar innehåller 250 vita, 1-lagers vikta pappershanddukar Effektiva vikta handdukar för pålitlig vardagstorkning Unikt Airflex Tekniken i dessa engångshanddukar resulterar i överlägsen uppsugningsförmåga, så att du använder mindre och slösar mindre. Den smarta, mångfaldiga klarskurna designen ger en pappershandduk åt gången, förbättrar arbetsplatsens hygien, minskar slöseri och ger exceptionella kostnader vid användning. Scott handdukar är FSC certifierad för handtorkning miljösäkring; Kompatibel med en mängd olika Aquarius inbyggda infällda vikta handduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitlig och välbekant Scott tvättrumslösningar, designade för att hjälpa dig att stödja hygienstandarder utan att kompromissa med kvalitet och värde. För tillförlitlighet för handtorkning i hektiska tvättrum som kräver konsistens, kvalitet och värde, välj Scott flerfaldiga handdukar. De effektiva vikta handdukarna erbjuder pålitlig vardaglig handtorkning och jämn kvalitet till ett överkomligt pris. Unik Airflex Tekniken säkerställer att varje enkelskikt Scott handduken är absorberande och stark, även när den är våt, så du använder mindre och slösar mindre. Den smarta, mångfaldiga klarskurna designen ger en pappershandduk åt gången. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör pappershandduken de använder. Att dispensera en engångshandduk åt gången ger också exceptionella kostnader vid användning eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Kompatibel med en mängd olika inbyggda infällda Kimberly-Clark pappershandduksautomater: Aquarius vikta handduksautomater i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171) och vår slimline Aquarius flerfaldiga pappershandduksdispenser i vitt (produktkod 7023). Dessa Scott handdukar är FSC certifierad för miljösäkring. 16 förpackningar x 250 vita pappershanddukar (4 000 totalt)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flervikt handduk |
| Längd (engelska) | 1.41 ft. |
| Längd (metrisk) | 43 cm |
| Bredd (engelska) | 8,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 21.6 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Fitnessklubbar, hotell, stora kontor, kontraktsstädare |
| Förpackningsmängd | 250 x 16 förpackningar (4 000 totalt) |