Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Flerfaldig 1-lagers pappershanddukar 6633, 25 st
Beschreibung
25 förpackningar x 175 vita, 1 lagerark (totalt 4 375 ark) Varje förpackning med Scott Flerfaldiga engångshanddukar innehåller 25 x 175 vita, 1 skikts lakan (totalt 4 375) Flerfaldiga vita handdukar som dispenserar en i taget, vilket minskar avfallet Vita handdukar tillverkade med unika Airflex teknologin är mjuk, stark och mycket absorberande, även när den är våt. Dessa handdukar för badrum är FSC certifierad kompatibel med Aquarius vikta handduksautomater (produktkoder 6945 och 7171) och Kimberly-Clark Professional Handduksautomater (produktkoder 9962 och 8971) Scott Flerfaldiga handdukar är mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella pappershanddukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris. Den smarta sammanvikta designen hjälper till att förhindra att handdukar går sönder när de dras ur dispensern och säkerställer att endast enstaka badrumshanddukar matas ut varje gång, vilket minskar röran och slöseri. Det unika Airflex teknologin säkerställer att varje 1-lagers liten handduk är absorberande och stark, även när den är våt, vilket förhindrar att den vita handduken blir fuktig eller sliter. Dessa pappershanddukar är gjorda av 60 % återvunna fibrer och är FSC certifierade, vilket ger en garanti för att varje pappershandduk är gjord av eller innehåller trä som kommer från FSC-certifierade skogar. Dessa skogar sköts för att möta de sociala, ekonomiska och ekologiska behoven hos nuvarande och framtida generationer. Enskilda arkstorlek 31,5 cm (L) x 20 cm (B). Kompatibel med Aquarius vikta handduksautomater (produktkoder 6945 och 7171) och Kimberly-Clark Professional Handduksautomater (produktkoder 9962 och 8971). 25 förpackningar x 175 vita, 1 lagerark (totalt 4 375 ark)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flervikt handduk |
| Längd (engelska) | 2 ft. |
| Längd (metrisk) | 61 cm |
| Bredd (engelska) | 15,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 21 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 31,5 x 20,6 cm |
| Formatera | Flerfaldig |
| För användning med (applikation) | Matkontaktytor, kontor, hotelltoaletter |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?