Läs mer
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 2-lagers vikta pappershanddukar, 20 förpackningar
Produktkod. 12698845
Change view
Mått (L x B):
250 x 330 mm (9,8 x 13 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12698845 250 x 330 mm (9,8 x 13 tum) Paket med 20
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12698845 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6810
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Hållbara individuella ''C'' vikta handdukar tillverkade i Tyskland med 100 % återvunnen fiber. Blå ängel, FSC , och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet. Livsmedelskontaktcertifierad.
20 förpackningar x 84 vita, 2 skikt (1 680 totalt) Individuella ''C'' vikta handdukar tillverkade i Tyskland med 100 % återvunnen fiber En praktisk, konsekvent och hållbar lösning Blue Angel, FSC och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet. Matkontaktcertifierad Kompatibel med Aquarius Folded Hand Towel Dispenser i vit (produktkod 6954) För en praktisk, konsekvent och hållbar lösning välj Hostess NATURA Handdukar. Individuella ''C'' vikta handdukar tillverkade i Tyskland med 100 % återvunnen fiber. Kompatibel med Aquarius Folded Hand Towel Dispenser i vit (produktkod 6954). Blå ängel, FSC och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet. Livsmedelskontakt certifierad. Varje fodral innehåller 20 förpackningar med 140 stycken, 2 ark i storleken 25 cm x 33 cm. 20 x 140, 2 lagerark (totalt 2 800)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vikt handduk
Längd (engelska) 1.93 ft.
Längd (metrisk) 59 cm
Bredd (engelska) 15,55 tum.
Bredd (metrisk) 38.8 cm
Material AIRFLEX tyg
Färg Naturlig
Mått (L x B) 250 x 330 mm (9,8 x 13 tum)
Formatera C-vikning
För användning med (applikation) Praktisk, konsekvent och hållbar lösning
Förpackningsmängd 2800/Pk.
Lager 2-ply