Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ 8511 Jumbo 2-lagers toalettrulle, 6 rullar
Mått (L x B):
38 m x 9.5 cm
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Beskrivning
- Varje jumbotoalettrulle innehåller 380 m vitt, präglat, 2-lagers toalettpapper
- Jumbo toalettpapper av hög kvalitet som erbjuder en effektiv lösning för högtrafikerade platser
- Pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp, vilket främjar höga standarder för tvättrumshygien
- Jumborulle toalettpapper erbjuder hög kapacitet med varje rulle 9 gånger längre än en standardrulle
- Präglat Scott™ logotyp och mönster ger ett förbättrat utseende och känsla till varje ark toalettpapper som matas ut
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbo badrumspapper |
| Längd (engelska) | 20.4 ft. |
| Längd (metrisk) | 52 cm |
| Bredd (engelska) | 10,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 26 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Certifikat och efterlevnad | EU Ecolabel |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 38 m x 9.5 cm |
| Formatera | Rulla |
| Visa mer |