Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumbo toalettrulle, 2-lagers vit toalettpapper
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12621426
Längd (metrisk):
52 cm
59,4 cm
Förpackningsstorlek:
12 rullar
6 rullar
Produktkod. 12621426
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8512
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För högtrafikerade tvättrum som kräver konsekvens, kvalitet och värde. Stort rulltoalettpapper är tillverkat av 100 % återvunna fibrer med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp och upprätthålla god arbetsplatshygien.
  • Toalettpapper med jumborullar av hög kvalitet erbjuder en effektiv lösning för högtrafikerade platser med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp.
  • För miljösäkring, tillverkad av 100% återvunna fibrer, är FSC certifierad och bär den europeiska miljömärkningen.
  • Kompatibel med Aquarius™ Toalettpappersautomater.
  • Erbjuder hög kapacitet med varje rulle 5 gånger längre än en standardrulle.
  • Präglat Scott™ och mönster ger ett förbättrat utseende och känsla till varje ark toalettpapper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jumbo badrumspapper
Längd (engelska) 23,3 tum.
Längd (metrisk) 59,4 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 39.6 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Certifikat och efterlevnad EU Ecolabel
Färg Vitt
Mått (L x B) 200 x 9 cm (656,2 fot x 3,5 tum)
Formatera Jumborullar
För användning med (applikation) Hög trafik tvättrum
Förpackningsmängd 12 rullar x 526 ark
Lager 2-ply