Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumbo toalettrulle, 2-lagers vit toalettpapper
Längd (metrisk):
52 cm
59,4 cm
Förpackningsstorlek:
12 rullar
6 rullar
Beskrivning
- Toalettpapper med jumborullar av hög kvalitet erbjuder en effektiv lösning för högtrafikerade platser med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp.
- För miljösäkring, tillverkad av 100% återvunna fibrer, är FSC certifierad och bär den europeiska miljömärkningen.
- Kompatibel med Aquarius™ Toalettpappersautomater.
- Erbjuder hög kapacitet med varje rulle 5 gånger längre än en standardrulle.
- Präglat Scott™ och mönster ger ett förbättrat utseende och känsla till varje ark toalettpapper.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbo badrumspapper |
| Längd (engelska) | 20,4 tum |
| Längd (metrisk) | 52 cm |
| Bredd (engelska) | 10,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 26 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Certifikat och efterlevnad | EU Ecolabel, FSC |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 400 mx 9 cm (1312,3 fot x 3,5 tum) |
| Formatera | Jumborullar |
| Visa mer |