Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ 8538 Standardstorlek 2-lagers toalettrulle, 36 rullar
Mått (L x B):
12 x 9.4 cm
Förpackningsstorlek:
36 rullar
Beskrivning
- Varje enskild toalettrulle innehåller 320 vita, präglade 2-lagers toalettpappersark
- Kvalitets 2-lagers toalettpappersrulle erbjuder en effektiv tvättrumslösning med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp
- Präglat Scott™ logotyp och mönster ger ett förbättrat utseende och känsla till varje ark toalettpapper
- Toalettrulle i standardstorlek är den idealiska lösningen där utrymmet är begränsat
- För att säkerställa miljön är toalettpappersrullar gjorda av 100 % återvunna fibrer FSC certifierad och bär den europeiska miljömärkningen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpappersrulle |
| Längd (engelska) | 24,8 tum |
| Längd (metrisk) | 63 cm |
| Bredd (engelska) | 12,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 31.5 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel och FSC Auktoriserad |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 12 x 9.4 cm |
| Formatera | Rulla |
| Visa mer |