Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Extra Couch Covers Roll
Beskrivning
- 2 lagerark (810 totalt)
- Idealisk för att skydda soffor och upprätthålla höga hygiennivåer inom sjukvården
- Kvalitetsskydd
- Kommer i en lätt och bärbar rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Soffskydd |
| Färg | Blått |
| Material | papper |
| Mått (L x B) | 59 x 37 cm |
| För användning med (applikation) | Hög trafik tvättrum |
| Längd (engelska) | 23,2 tum |
| Längd (metrisk) | 59 cm |
| Lager | 2-ply |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Bredd (engelska) | 14,6 tum |
| Visa mer |