Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Rullade 1-lagers pappershanddukar, 6 rullar
Produktkod. 10049751
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10049751 Vitt 6 rullar
12724326 Blått 6 rullar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10049751 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 SEK
    984.43 SEK / 6 rullar
    Save 1690.57 SEK
    63% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Rullar med hög kapacitet är designade för att kunna upptäckas för handtorkning i föroreningskritiska miljöer och perfekta för hektiska tvättrum och matlagningsområden.
  • 6 rullar innehåller 304 meter 1-lagers pappershandduk
  • Livsmedelskontaktcertifierade, detekterbara pappershanddukar, för handtorkning i föroreningskritiska miljöer
  • Tillverkad med unika Airflex teknik, engångshanddukar är mjuka, starka och mycket absorberande, även när de är våta
  • Miljömärkt certifierade pappershanddukar
  • Hög kapacitet, superkomprimerad pappershandduksrulle för mindre frekvent påfyllning, perfekt för upptagna toaletter och matlagningsområden
  • Kompatibel med en mängd olika Vattumannen (6959) och Kimberly-Clark Professional rullade handduksautomater (9960 annons 8976)
  • Mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella pappershanddukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris.
  • Idealisk för högtrafikerade områden där det är viktigt att hålla nere kostnader och underhåll med mindre frekvent påfyllning
  • Enskild arkstorlek: 19,8 cm (B). 6 rullar x 304 m pappershanddukar (totalt 1 824 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksrulle
Längd (engelska) 1.96 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material AIRFLEX tyg
Basvikt 11.148 kg (24.5 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 304 mx 200 mm (997,4 fot x 7,9 tum)
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Matkontaktytor, kontors- och hotelltoaletter
För användning med (utrustning) Aquarius™ och KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rullade handduksautomater
Förpackningsmängd 6 Rulla
Lager 1-ply