Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Rullade 1-lagers pappershanddukar, 6 rullar
Beskrivning
- 6 rullar innehåller 304 meter 1-lagers pappershandduk
- Livsmedelskontaktcertifierade, detekterbara pappershanddukar, för handtorkning i föroreningskritiska miljöer
- Tillverkad med unika Airflex teknik, engångshanddukar är mjuka, starka och mycket absorberande, även när de är våta
- Miljömärkt certifierade pappershanddukar
- Hög kapacitet, superkomprimerad pappershandduksrulle för mindre frekvent påfyllning, perfekt för upptagna toaletter och matlagningsområden
- Kompatibel med en mängd olika Vattumannen (6959) och Kimberly-Clark Professional rullade handduksautomater (9960 annons 8976)
- Mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella pappershanddukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris.
- Idealisk för högtrafikerade områden där det är viktigt att hålla nere kostnader och underhåll med mindre frekvent påfyllning
- Enskild arkstorlek: 19,8 cm (B). 6 rullar x 304 m pappershanddukar (totalt 1 824 m)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduksrulle |
| Längd (engelska) | 1.31 ft. |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (engelska) | 1.96 ft. |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 304 mx 200 mm (997,4 fot x 7,9 tum) |
| Formatera | Rulla |
| Visa mer |