Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Rullade 1-lagers pappershanddukar, 6 rullar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8401000
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. 10049751
Brand: Kimberly-Clark™ 6667
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rullar med hög kapacitet är designade för att kunna upptäckas för handtorkning i föroreningskritiska miljöer och perfekta för hektiska tvättrum och matlagningsområden.
  • 6 rullar innehåller 304 meter 1-lagers pappershandduk
  • Livsmedelskontaktcertifierade, detekterbara pappershanddukar, för handtorkning i föroreningskritiska miljöer
  • Tillverkad med unika Airflex teknik, engångshanddukar är mjuka, starka och mycket absorberande, även när de är våta
  • Miljömärkt certifierade pappershanddukar
  • Hög kapacitet, superkomprimerad pappershandduksrulle för mindre frekvent påfyllning, perfekt för upptagna toaletter och matlagningsområden
  • Kompatibel med en mängd olika Vattumannen (6959) och Kimberly-Clark Professional rullade handduksautomater (9960 annons 8976)
  • Mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella pappershanddukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris.
  • Idealisk för högtrafikerade områden där det är viktigt att hålla nere kostnader och underhåll med mindre frekvent påfyllning
  • Enskild arkstorlek: 19,8 cm (B). 6 rullar x 304 m pappershanddukar (totalt 1 824 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksrulle
Längd (engelska) 1.96 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material AIRFLEX tyg
Basvikt 11.148 kg (24.5 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 304 mx 200 mm (997,4 fot x 7,9 tum)
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Matkontaktytor, kontors- och hotelltoaletter
För användning med (utrustning) Aquarius™ och KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rullade handduksautomater
Förpackningsmängd 6 Rulla
Lager 1-ply