Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimroll™ 1 lager pappershanddukar, 6 rullar
Produktkod. 12661376
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12661376 Vitt 6 rullar
12671376 Blått 6 rullar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12661376 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    762.66 SEK / 6 rullar
    Save 747.34 SEK
    49% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Utrymmesbesparande pappershanddukar för engångsbruk idealiska för högtrafikerade områden. Airflex teknologin ger pappershanddukar som är mjuka, starka och mycket absorberande även när de är våta.
6 rullar x 165 m vita pappershanddukar (990 m totalt) Varje rulle med Scott Slimroll Handdukar innehåller 165 meter 1-lagers vit pappershandduk Slimroll designen är superkomprimerad med fler engångshanddukar per rulle, sparar utrymme och kräver färre byten av handduksrullar Tillverkad med unika Airflex teknologi, dessa engångshanddukar är mjuka, starka och mycket absorberande, även när de är våta. Dessa engångshanddukar är idealiska för högtrafikerade områden. Kimberly-Clark Professional Slimroll handduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitliga och välbekanta Scott tvättrumslösningar, designade för att hjälpa dig att stödja hygienstandarder utan att kompromissa med kvalitet och värde. Scott Slimroll Pappershanddukar är designade för att vara mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella pappershanddukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris. Det unika Airflex teknologin säkerställer att dessa lätta engångshanddukar är absorberande och starka, även när de är våta, vilket förhindrar att de blir blöta eller sliter. Scott Slimroll Pappershanddukar för dispenser är gjorda av 100 % återvunnen fiber och bär den europeiska miljömärkningen; din garanti för att de tillverkas ansvarsfullt i varje steg i processen. Dessa pappershanddukar är också certifierade för livsmedelskontakt, vilket gör dem idealiska för matkontaktområden och livliga kontors- och hotelltoaletter. Den smarta Slimroll designen innebär att du kan passa fler handdukar per rulle i dina dispensrar, vilket minskar påfyllningskraven. Kompatibel med Aquarius Slimroll Handduksautomater (produktkoder 6953 och 6969) och Kimberly-Clark Professional Slimroll Rolled Hand Towel Dispenser (produktkod 9960). Enskild arkstorlek: 19,8 cm (B). 6 rullar x 165 m pappershanddukar (totalt 990 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard rullhandduk
Längd (engelska) 1.47 ft.
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Basvikt 5.94 kg (13.068 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 165 mx 19,8 cm (541,3 fot x 7,8 tum)
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Matkontaktytor, kontors- och hotelltoaletter
För användning med (utrustning) Aquarius™ Vikt handduksautomat
Förpackningsmängd 6/Pk.
Lager 1-ply