Läs mer
Ohaus™ Scout™ SKX bärbar klassrumsvåg
Produktkod. 15569621 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
120 g
Produktkod.
15569621 120 g
1 options
Produktkod. 15569621 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30253070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för utbildningstillämpningar och med en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm och utbildningsprogramvara.
  • Överlägsen överbelastningsskydd och praktisk stapelbar design för bekväm förvaring.
  • Förbättrad funktionalitet med ljus bakgrundsbelyst LCD och 4-knappsmanövrering.
  • Flera anslutningsalternativ tillgängliga för dataloggning och kommunikation.
  • Anpassad för klassrumsanvändning med utbildningsspecifika mjukvaruapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232 (tillgänglig som tillbehör)USB-värd (tillgänglig som tillbehör)USB-enhet (finns som tillbehör)Ethernet (finns som tillbehör)Bluetooth (tillgänglig som tillbehör)
Beskrivning Elektronisk våg, SKX123 EU
Kapacitet 120 g
Läsbarhet 0.001000 g
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet 0.003000 g
Material ABS-hus, rostfritt stålpanna
Modell SKX123
Repeterbarhet 0.002000 g
Stabiliseringstid 1.500 s
Mått (L x B x H) 222.00 x 202.00 x 103.000 mm
Längd (engelska) 8,70 tum.
Längd (metrisk) 222.00 mm
Bredd (engelska) 8.00 in.
Bredd (metrisk) 202.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 93 mm
Höjd (engelska) 4,10 tum.
Höjd (metrisk) 103.000 mm
Djup (engelska) 8,70 tum.
Djup (metriskt) 222.00 mm