Läs mer
OHAUS™ Scout™ SKX portabla precisionsvågar
Produktkod. 15519631 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
420 g
620 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modell:
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Stabiliseringstid:
1 sekund
1,5 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Modell Stabiliseringstid Förpackningsstorlek
15519631 2.2 kg 0.01 g SKX2202 1,5 sek Varje
15529631 420 g 0.1 g SKX421 1 sekund Varje
15539631 620 g 0.1 g SKX621 1 sekund Varje
15549631 2.2 kg 0.1 g SKX2201 1 sekund Varje
15559631 6.2 kg 0.1 g SKX6201 1 sekund Varje
15569631 8.2 kg 1 g SKX8200 1 sekund Varje
15589621 420 g 0.01 g SKX422 1 sekund Varje
15579621 220 g 0.01 g SKX222 1 sekund Varje
15599621 620 g 0.01 g SKX622 1 sekund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15519631 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30253075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8869.54 SEK
    7900.96 SEK / Paket med 1
    Save 968.58 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb vägningshastighet och hög upplösning ger repeterbara och pålitliga resultat. OHAUS Scout SKX Precision Portable Balances är idealiska för krävande klassrumstillämpningar.
Konstruktion
  • ABS hölje
  • Höghållfast panna i rostfritt stål och ett slagtåligt pannstöd i plast
  • Utbytbart skydd för användning
Visa
  • Stor ljus bakgrundsbelyst LCD: 6-siffrig 7-segment med vit LED-bakgrundsbelysning
  • Ökar läsbarheten i svaga ljusförhållanden och gör det lättare att se resultat från ett skrivbord eller en labbbänk
Designfunktioner
  • Snabb stabiliseringstid så snabbt som en sek. ökar effektiviteten i ditt klassrum
  • Manövrering med fyra knappar
  • Integrerat överlägsen överbelastningsskydd skyddar balansen i krävande klassrumsmiljöer
  • Utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring
  • Kalibrering: Användarvalbar extern span eller linjäritetskalibrering/digital med extern vikt
  • Integrerat transportlås skyddar lastcellen från skador under staplingslagring och transport
  • Menylåsknapp för att låsa balansen i en specifik konfiguration
  • Integrerad säkerhetsöppning förhindrar stöld
  • Inbyggd vägning under kroken för vägning under balans
  • Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
  • Stabilitetsindikator
  • Underbelastningsindikatorer
  • Indikator för lågt batteri
  • Automatisk avstängning
Drift
  • AC Adapter (ingår), batterier (ingår ej)
Kommunikation
  • Flera anslutningsalternativ för dataloggning och kommunikation
  • Tillval RS232, USB värd, USB enhet, Bluetooth &handel; eller Ethernet
Draftshield
  • Lätt att ta bort topplocket
  • Fungerar som vindskyddsring som håller vägningsytan stabil i tuffa miljöer, samtidigt som vägningshastigheten bibehålls
Användningsområden
  • Vägning : Bestämmer vikten av föremål på pannan i den valda måttenheten.
  • Densitetsbestämning : Bestämmer densiteten för fasta ämnen eller vätska. Med den integrerade vikten under kroken är det möjligt att utföra specifika vikttester för föremål som inte enkelt kan placeras på vågskålen.
  • Mole Weighting : Mäter vikten av ett prov och beräknar det automatiskt till Moles.
Certifikat
OIML F2 eller ASTM Klass 4
Uppfyllande
  • Produktsäkerhet: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr 61010-1
  • Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OIML F2 eller ASTM Klass 4
Anslutningstyp RS-232, USB Värd, USB Enhet, Ethernet eller Bluetooth
Kapacitet 2.2 kg
Läsbarhet 0.01 g
Formatera g, kg, N, oz, lb, lb:oz
För användning med (applikation) Allmän vägning, klassrum
Linjäritet 0.03 g
Material ABS-plast, rostfritt stål
Modell SKX2202
Pannform Rektangulär
Repeterbarhet 0.02 g
Stabiliseringstid 1,5 sek
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Testbelastning 2000 g, M1
Typ Precision portabel balans
Vägningslägen Vägning, densitetsbestämning, mullvadsvägning
Mått (D x B x H) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Bredd (metrisk) panorering 170 mm
Djup (metrisk) panorering 140 mm
Vikt (metrisk) 1 kg
Elektriska krav AC adapter (ingår) eller 4 AA-batterier (ingår ej