Läs mer
OHAUS™ Scout™ SKX portabla precisionsvågar
Produktkod. 15529631 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modell:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Stabiliseringstid:
1 sekund
1,5 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Modell Stabiliseringstid unitSize
15529631 420 g 0.1 g SKX421 1 sekund Varje
15519631 2.2 kg 0.01 g SKX2202 1,5 sek Varje
15509631 1200 g 0.01 g SKX1202 1,5 sek Varje
15539631 620 g 0.1 g SKX621 1 sekund Varje
15549631 2.2 kg 0.1 g SKX2201 1 sekund Varje
15559631 6.2 kg 0.1 g SKX6201 1 sekund Varje
15569631 8.2 kg 1 g SKX8200 1 sekund Varje
15589621 420 g 0.01 g SKX422 1 sekund Varje
15579621 220 g 0.01 g SKX222 1 sekund Varje
15599621 620 g 0.01 g SKX622 1 sekund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15529631 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30253076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb vägningshastighet och hög upplösning ger repeterbara och pålitliga resultat. OHAUS Scout SKX Precision Portable Balances är idealiska för krävande klassrumstillämpningar.
Konstruktion
  • ABS hölje
  • Höghållfast panna i rostfritt stål och ett slagtåligt pannstöd i plast
  • Utbytbart skydd för användning
Visa
  • Stor ljus bakgrundsbelyst LCD: 6-siffrig 7-segment med vit LED-bakgrundsbelysning
  • Ökar läsbarheten i svaga ljusförhållanden och gör det lättare att se resultat från ett skrivbord eller en labbbänk
Designfunktioner
  • Snabb stabiliseringstid så snabbt som en sek. ökar effektiviteten i ditt klassrum
  • Manövrering med fyra knappar
  • Integrerat överlägsen överbelastningsskydd skyddar balansen i krävande klassrumsmiljöer
  • Utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring
  • Kalibrering: Användarvalbar extern span eller linjäritetskalibrering/digital med extern vikt
  • Integrerat transportlås skyddar lastcellen från skador under staplingslagring och transport
  • Menylåsknapp för att låsa balansen i en specifik konfiguration
  • Integrerad säkerhetsöppning förhindrar stöld
  • Inbyggd vägning under kroken för vägning under balans
  • Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
  • Stabilitetsindikator
  • Underbelastningsindikatorer
  • Indikator för lågt batteri
  • Automatisk avstängning
Drift
  • AC Adapter (ingår), batterier (ingår ej)
Kommunikation
  • Flera anslutningsalternativ för dataloggning och kommunikation
  • Tillval RS232, USB värd, USB enhet, Bluetooth &handel; eller Ethernet
Draftshield
  • Lätt att ta bort topplocket
  • Fungerar som vindskyddsring som håller vägningsytan stabil i tuffa miljöer, samtidigt som vägningshastigheten bibehålls
Användningsområden
  • Vägning : Bestämmer vikten av föremål på pannan i den valda måttenheten.
  • Densitetsbestämning : Bestämmer densiteten för fasta ämnen eller vätska. Med den integrerade vikten under kroken är det möjligt att utföra specifika vikttester för föremål som inte enkelt kan placeras på vågskålen.
  • Mole Weighting : Mäter vikten av ett prov och beräknar det automatiskt till Moles.
Certifikat
OIML F2 eller ASTM Klass 4
Uppfyllande
  • Produktsäkerhet: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr 61010-1
  • Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OIML F2 eller ASTM Klass 4
Anslutningstyp RS-232, USB Värd, USB Enhet, Ethernet eller Bluetooth
Kapacitet 420 g
Läsbarhet 0.1 g
Formatera g, kg, N, oz, lb, lb:oz
För användning med (applikation) Allmän vägning, klassrum
Linjäritet 0.1 g
Material ABS-plast, rostfritt stål
Modell SKX421
Pannform Rund
Repeterbarhet 0.1 g
Stabiliseringstid 1 sekund
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Testbelastning 200 g, M1
Typ Precision portabel balans
Vägningslägen Vägning, densitetsbestämning, mullvadsvägning
Mått (D x B x H) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Diameter (metrisk) yttre panna 120 mm
Vikt (metrisk) 1 kg
Elektriska krav AC adapter (ingår) eller 4 AA-batterier (ingår ej