Beskrivning
Konstruktion
Visa
Designfunktioner
Drift
Draftshield
Användningsområden
- ABS hölje
- Höghållfast panna i rostfritt stål och ett slagtåligt pannstöd i plast
- Utbytbart skydd för användning
Visa
- Stor ljus bakgrundsbelyst LCD: 6-siffrig 7-segment med vit LED-bakgrundsbelysning
- Ökar läsbarheten i svaga ljusförhållanden och gör det lättare att se resultat från ett skrivbord eller en labbbänk
Designfunktioner
- Snabb stabiliseringstid så snabbt som en sek. ökar effektiviteten i ditt klassrum
- Manövrering med fyra knappar
- Integrerat överlägsen överbelastningsskydd skyddar balansen i krävande klassrumsmiljöer
- Utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring
- Kalibrering: Användarvalbar extern span eller linjäritetskalibrering/digital med extern vikt
- Integrerat transportlås skyddar lastcellen från skador under staplingslagring och transport
- Menylåsknapp för att låsa balansen i en specifik konfiguration
- Integrerad säkerhetsöppning förhindrar stöld
- Inbyggd vägning under kroken för vägning under balans
- Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
- Stabilitetsindikator
- Underbelastningsindikatorer
- Indikator för lågt batteri
- Automatisk avstängning
Drift
- AC Adapter (ingår), batterier (ingår ej)
- Flera anslutningsalternativ för dataloggning och kommunikation
- Tillval RS232, USB värd, USB enhet, Bluetooth &handel; eller Ethernet
Draftshield
- Lätt att ta bort topplocket
- Fungerar som vindskyddsring som håller vägningsytan stabil i tuffa miljöer, samtidigt som vägningshastigheten bibehålls
Användningsområden
- Vägning : Bestämmer vikten av föremål på pannan i den valda måttenheten.
- Densitetsbestämning : Bestämmer densiteten för fasta ämnen eller vätska. Med den integrerade vikten under kroken är det möjligt att utföra specifika vikttester för föremål som inte enkelt kan placeras på vågskålen.
- Mole Weighting : Mäter vikten av ett prov och beräknar det automatiskt till Moles.
Certifikat
OIML F2 eller ASTM Klass 4
Uppfyllande
- Produktsäkerhet: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr 61010-1
- Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klass B
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OIML F2 eller ASTM Klass 4 |
| Anslutningstyp | RS-232, USB Värd, USB Enhet, Ethernet eller Bluetooth |
| Kapacitet | 2.2 kg |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Formatera | g, kg, N, oz, lb, lb:oz |
| För användning med (applikation) | Allmän vägning, klassrum |
| Linjäritet | 0.1 g |
| Material | ABS-plast, rostfritt stål |
| Modell | SKX2201 |
| Pannform | Rektangulär |
| Visa mer |