Läs mer
OHAUS™ Scout™ STX portabla precisionsvågar
Produktkod. 15549621 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Modell:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Stabiliseringstid:
1 sekund
1,5 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Modell Stabiliseringstid Förpackningsstorlek
15549621 6.2 kg 0.1 g STX6201 1 sekund Varje
15519621 420 g 0.1 g STX421 1 sekund Varje
15529621 620 g 0.1 g STX621 1 sekund Varje
15549611 120 g 0.001 g STX123 1,5 sek Varje
15559611 220 g 0.001 g STX223 1,5 sek Varje
15569611 220 g 0.01 g STX222 1 sekund Varje
15589611 620 g 0.01 g STX622 1 sekund Varje
15579611 420 g 0.01 g STX422 1 sekund Varje
15599611 1200 g 0.01 g STX1202 1,5 sek Varje
15509621 2.2 kg 0.01 g STX2202 1,5 sek Varje
15539621 2.2 kg 0.1 g STX2201 1 sekund Varje
15559621 8.2 kg 1 g STX8200 1 sekund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15549621 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30253068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13300.00 SEK
    10349.19 SEK / Paket med 1
    Save 2950.81 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Snabb vägningshastighet och hög upplösning ger repeterbara och tillförlitliga resultat och sätter därmed nya standarder inom laboratorie- och industriell vägning. OHAUS Scout STX Precision Portable Balances erbjuder snabb och effektiv navigering med den informativa färgpekskärmen. Den erbjuder flera inbyggda applikationslägen, vilket gör även de mest komplexa vägningsuppgifterna lätta att utföra.
Konstruktion
  • ABS-hus, rostfritt stålpanna, utbytbart lock för användning
Visa
  • Fullfärgspekskärm WQVGA grafisk LCD (4,3 tum diagonal), QWERTY-tangentbord och numeriskt tangentbord för snabb inmatning GLP och GMP data och andra applikationsdata
  • Stor, elastisk skärm möjliggör enkel användning genom sin informativa ikondrivna menystruktur, som guidar användaren genom varje steg i vägningsapplikationen
Designfunktioner
  • Snabb stabiliseringstid så snabbt som en sekund ökar produktiviteten
  • Nivåindikator på framsidan
  • Integrerat överlägset överbelastningsskydd skyddar balansen i tuffa och krävande miljöer
  • Underbelastningsindikatorer
  • Indikator för låg batterinivå och automatisk avstängning
  • Stabilitetsindikator
  • Kalibrering: externt spann eller linjäritetskalibrering/digital som kan väljas av användaren med extern vikt
  • Utrymmesbesparande, slimmad design för stapelbar förvaring
  • Integrerad säkerhetsöppning förhindrar stöld
  • Inbyggd vägning under kroken för vägning under balans
  • Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
  • Spara-till-USB-funktion
  • Menylåsknapp för att låsa balansen i en specifik konfiguration
  • Integrerat transport/förvaringslås
  • Nio arbetsspråk (engelska, spanska, tyska, italienska, franska, polska, ungerska, tjeckiska och turkiska) för förenklad vägning
Drift
  • AC Adapter (ingår), batterier (ingår ej)
Kommunikation
  • Tillval RS232, USB värd, USB enhet, Bluetooth eller Ethernet
Draftshield
  • Designad med ett topplock som är lätt att ta bort
  • Skyddar provet från yttre påverkan, ökar hastigheten och repeterbarheten av mätningar
Användningsområden
  • Vägning : Bestämmer vikten av föremål på pannan i den valda måttenheten.
  • Procent vägning : Mäter vikten av ett prov som visas i procent av en förutbestämd referensvikt.
  • Delarräkning : Räknar antalet bitar på pannan med en enhetlig vikt.
  • Kontrollera vägning : Jämför vikten av ett prov med målgränser.
  • Dynamisk/djurvägning : Väger en instabil provbelastning och tar ett genomsnitt av vikter över en tidsperiod.
  • Totalisering : Mäter den kumulativa vikten av flera poster och den kumulativa summan kan överstiga balanskapaciteten.
  • Densitetsbestämning : Bestämmer densiteten för fasta ämnen eller vätska. Med den integrerade vikten under kroken är det möjligt att utföra specifika vikttester för föremål som inte enkelt kan placeras på vågskålen.
  • Display Hold : Håller manuellt den sista stabila vikten eller det första högsta stabila vägningsvärdet på displayen.
  • Mole Weighting : Mäter vikten av ett prov och beräknar det automatiskt till Moles.
Certifikat
OIML F2 eller ASTM Klass 4
Uppfyllande
  • Produktsäkerhet: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr 61010-1
  • Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OIML F2 eller ASTM Klass 4
Anslutningstyp Tillval RS-232, USB värd, USB enhet, Bluetooth eller
Kapacitet 6.2 kg
Läsbarhet 0.1 g
Formatera mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
För användning med (applikation) Allmän vägning, laboratorie-, industrimiljö
Inkluderar Utan dragskydd
Linjäritet 0.2 g
Material ABS-plast, rostfritt stål
Modell STX6201
Pannform Rektangulär
Repeterbarhet 0.1 g
Stabiliseringstid 1 sekund
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Testbelastning 5000 g, M1
Typ Precision portabel balans
Vägningslägen Vägning, delarräkning, procentvägning, kontroll
Mått (D x B x H) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Bredd (metrisk) panorering 170 mm
Djup (metrisk) panorering 140 mm
Vikt (metrisk) 1 kg
Elektriska krav AC adapter (ingår) eller 4 AA-batterier (ingår ej