Läs mer
Sampling Systems Skrapa förlängningsstång
Produktkod. 30040269 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål (316L)
Produktkod. Material
30040269 Rostfritt stål (316L)
1 options
Produktkod. 30040269 Leverantör Sampling Systems Leverantörsnummer A1171000
Beräknad leverans: 30-11-2026
Vår förlängningsstav kan användas för att utöka räckvidden för våra sterila skrapor
  • 1 m förlängningsstång
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Perfekt för att komma åt svåråtkomliga områden
  • Snabb leverans
  • Finns från lager
Specifikationer
Produkttyp Förlängningsstång
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Material Rostfritt stål (316L)