Läs mer
BOLA Skrapor
Produktkod. 10309381
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
90 mm
120 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10309381 50 mm
10610372 90 mm
10013551 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10309381 Leverantör BOLA Leverantörsnummer H91602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.50 SEK
    1423.48 SEK / Paket med 1
    Save 267.02 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrapor PTFE, solida
  • Skrapor gjorda av PTFE med avsmalnande ände.
  • Idealisk hantering tack vare stort handtag och breda blad.
  • Universell kemisk resistens.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 160 mm
Bredd (metrisk) 50 mm