Läs mer
BOLA Skrapor
Produktkod. 10610372
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
90 mm
120 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10610372 90 mm
10309381 50 mm
10013551 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10610372 Leverantör BOLA Leverantörsnummer H91606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3564.75 SEK
    3044.60 SEK / Paket med 1
    Save 520.15 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Skrapor PTFE, solida
  • Skrapor gjorda av PTFE med avsmalnande ände.
  • Idealisk hantering tack vare stort handtag och breda blad.
  • Universell kemisk resistens.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 90 mm