Läs mer
BOLA Scrapers
Produktkod. p-200110013
Bredd (metrisk):
50 mm
90 mm
120 mm
Produktkod. 10309381
Brand: BOLA H91602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Scrapers PTFE, solid
  • Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Ideal handling due to big handle and wide blade.
  • Universal chemical resistance.
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (metrisk) 160 mm
Bredd (metrisk) 50 mm