Läs mer
Fisherbrand™ Screen
Produktkod. 10589391
För användning med (utrustning):
Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10589391
Brand: Fisherbrand™ VGDSSS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessory for use with vacuum gel dryers
  • Acts in conjunction with cast-aluminum base
  • Serve as porous gel support
  • Uniformly distributesthe heat and vacuum
  • Prevent gel cracking during drying
  • Pore size of stainless steel sheet: 1mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Typ Screen